Få mere at vide
Cadmium iodide, 99.5% (metals basis)
Artikelnummer. 11382218
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11382218 25 g 25g
11392218 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11382218 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013125.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7790-80-9 | CdI2 | 366.223 g/mol
Det bruges til litografi, fotografering, galvanisering, som mellemprodukt og til fremstilling af fosfor, smøremidler, elektrodeposition af cadmium,
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Inden for fotografering, procesgravering og litografi, analytisk kemi, elektroaflejring af cadmium, fremstilling af fosfor, smøremidler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7790-80-9
Molekylær formel CdI2
Molekylvægt (g/mol) 366.223
MDL nummer MFCD00010920
InChI nøgle OKIIEJOIXGHUKX-UHFFFAOYSA-L
Synonym cadmium iodide, cadmium diiodide, unii-2f2upu4kcw, cadmium 2+ diiodide, 2f2upu4kcw, acmc-20aljc, cadmium 2+ ion diiodide, cadmium iodide trace metals basis 25g
PubChem CID 24635
IUPAC navn cadmium(2+);diiodid
SMIL [Cd+2].[I-].[I-]
Tekniske data
Kogepunkt 787°C
Kemisk navn eller materiale Cadmium iodide
Smeltepunkt 387°C to 389°C
Farve Grøn-Gul
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN2570
Merck Index 14,1621
Opløselighedsinformation Soluble in water, alcohol, ether, acetone, ammonia, and acids
Formel vægt 366.21
Procent renhed 99.5%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic; Light sensitive
Tæthed 5.67 g/mL