Få mere at vide
Cadmiumiodid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023977
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11429226
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A18079.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7790-80-9 | CdI2 | 366.223 g/mol
Det finder det brug i fotografering, procesgravering, litografi, analytisk kemi og galvanisering; Bruges også som i smøremidler, fosfor. Anvendes til cadmiumelektrodeposition og i fotoledere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det finder det anvendelse i fotografering, procesgravering, litografi, analytisk kemi og galvanisering; Bruges også som i smøremidler, fosfor. Anvendes til cadmiumelektrodeposition og i fotoledere.
Opløselighed Meget opløseligt i
vand, let opløseligt i acetone, ethanol og diethylether.
Noter
Lysfølsom& Hygroskopisk. Opbevares væk fra oxidationsmidler, lys og vand/fugt. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7790-80-9
Molekylær formel CdI2
Molekylvægt (g/mol) 366.223
MDL nummer MFCD00010920
InChI nøgle OKIIEJOIXGHUKX-UHFFFAOYSA-L
Synonym cadmium iodide, cadmium diiodide, unii-2f2upu4kcw, cadmium 2+ diiodide, 2f2upu4kcw, acmc-20aljc, cadmium 2+ ion diiodide, cadmium iodide trace metals basis 25g
PubChem CID 24635
IUPAC navn cadmium(2+);diiodid
SMIL [Cd+2].[I-].[I-]
Tekniske data
Kogepunkt 787°C
Kemisk navn eller materiale Cadmium iodide
Smeltepunkt 387°C to 389°C
Mængde 25 g
FN nummer UN2570
Merck Index 14,1621
Opløselighedsinformation Very soluble in water,slightly soluble in acetone,ethanol and diethyl ether.
Formel vægt 366.21
Procent renhed 98%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic; Light sensitive
Tæthed 5.67