Få mere at vide
Cadmiumiodid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Det finder det brug i fotografering, procesgravering, litografi, analytisk kemi og galvanisering; Bruges også som i smøremidler, fosfor. Anvendes til cadmiumelektrodeposition og i fotoledere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det finder det anvendelse i fotografering, procesgravering, litografi, analytisk kemi og galvanisering; Bruges også som i smøremidler, fosfor. Anvendes til cadmiumelektrodeposition og i fotoledere.
Opløselighed Meget opløseligt i
vand, let opløseligt i acetone, ethanol og diethylether.
Noter
Lysfølsom& Hygroskopisk. Opbevares væk fra oxidationsmidler, lys og vand/fugt. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 787°C |
| Kemisk navn eller materiale | Cadmium iodide |
| Smeltepunkt | 387°C to 389°C |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN2570 |
| Merck Index | 14,1621 |
| Opløselighedsinformation | Very soluble in water,slightly soluble in acetone,ethanol and diethyl ether. |
| Formel vægt | 366.21 |
| Procent renhed | 98% |
| Lugt | Odorless |
| Vis mere |