Få mere at vide
Cadmium ingot/button,≈36mm (1.4 in.) dia. x 8mm (0.3 in.) thick, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15444945
Mængde:
1 Pc.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15444945
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 045112.KF
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cadmium ingot/button
Farve Blå-Hvid
Navn note ≈36mm (1.4 in.) dia. x 8mm (0.3 in.) thick
CAS 7440-43-9
Mængde 1 Pc.
Vægt ≈50g/piece
Form Pieces
Assay Procent Noter (metalbasis)
Molekylær formel Cd
MDL nummer MFCD00010914
Synonym kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds
InChI nøgle BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Cd]
IUPAC navn cadmium
Molekylvægt (g/mol) 112.41
PubChem CID 23973
ChEBI CHEBI:22977
Procent renhed 99.9%