Få mere at vide
Cadmium ICP & ICP-MS Standard, 100 mg/L Cd in HNO3 2%, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 16604054 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
100 ml
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 16604054
Brand: Honeywell Fluka E1309100ML
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Honeywell Fluka™ analytical standards offer a growing range of high quality inorganic and organic reference materials for the European market produced according to ISO 9001. The products are suitable for a wide range of industries and applications and come complete with a detailed Certificate of Analysis (CoA) in every delivery, and are eligible for free expert technical support ensuring you have the information you need to quickly start your analysis and pass an audit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cadmium ICP and ICP-MS Standard
pH <2
Mængde 100 ml
Grad Standards for ICP and ICP-MS
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cadmium ICP & ICP-MS Standard, 100mg/L Cd in HNO3 2%
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Brandnærende væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH071-Ætsende for luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: nitric acid