Få mere at vide
Cadmium hydroxide, Puratronic™, 99.98% (metals basis)
Artikelnummer. p-7048482
Mængde:
2 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
2g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11320889
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010662.04
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 21041-95-2 | CdH2O2 | 146.43 g/mol
Det findes i de industrielle nikkel-cadmium-akkumulatorer, i cadmiumplettering, i fremstillingen af cadmiumsalte, laboratoriereagenser. Det er et nyttigt biokemisk stof til proteomikforskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21041-95-2
Molekylær formel CdH2O2
Molekylvægt (g/mol) 146.43
MDL nummer MFCD00015995
InChI nøgle PLLZRTNVEXYBNA-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn cadmium(2+)-dihydroxid
SMIL [OH-].[OH-].[Cd++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cadmium hydroxide
Smeltepunkt 300°C (decomposition)
Fysisk form Pulver
Mængde 2 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN2570
Merck Index 14,1620
Opløselighedsinformation Soluble in dilute acids. Slightly soluble in water; 0.026g/100 mL.
Formel vægt 146.41
Procent renhed 99.98%
Grad Puratronic
Følsomhed Air Sensitive
Tæthed 4.79 g/mL at 15°C