Få mere at vide
Cadmiumhydroxid, Puratronic™, 99,98% (metalbasis)
Artikelnummer. 11320889
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11320889 2 g 2g
11310889 10 g 10g
11300889 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11320889 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010662.04
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 21041-95-2 | CdH2O2 | 146,43 g/mol
Det findes i de industrielle nikkel-cadmium-akkumulatorer, i cadmiumplettering, i fremstillingen af cadmiumsalte, laboratoriereagenser. Det er et nyttigt biokemisk stof til proteomikforskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21041-95-2
Molekylær formel CdH2O2
Molekylvægt (g/mol) 146.43
MDL nummer MFCD00015995
InChI nøgle PLLZRTNVEXYBNA-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn cadmium(2+)-dihydroxid
SMIL [OH-].[OH-].[Cd++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cadmium hydroxide
Smeltepunkt 300 °C (dekomponering)
Fysisk form Pulver
Mængde 2 g
Følsomhed Luftfølsom
Assay Procent Noter (metalbasis)
Tæthed 4,79 g/ml ved 15 °C
FN nummer UN2570
Merck Index 14,1620
Opløselighedsinformation Opløseligt i fortyndede syrer. Let opløselig i vand; 0,026 g/100 ml.
Formel vægt 146.41
Procent renhed 99.98%
Grad Puratronic