Få mere at vide
Cadmium foil, 2.0mm (0.08in) thick, Puratronic™, 99.998% (metals basis)
Artikelnummer. p-7048731
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
Hver
Artikelnummer. 11351149
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011367.FF
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-43-9 | Cd | 112.41 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-43-9
Molekylær formel Cd
Molekylvægt (g/mol) 112.41
MDL nummer MFCD00010914
InChI nøgle BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds
PubChem CID 23973
ChEBI CHEBI:22977
SMIL [Cd]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cadmium foil
Navn note 2.0mm (0.08 in.) thick
Mængde 25 x 25 mm
Vægt ≈10.8g/25x25mm
Form Foil
Assay Procent Noter (metalbasis)
IUPAC navn cadmium
Procent renhed 99.998%
Grad Puratronic