Få mere at vide
Cadmiumfolie, 1,0 mm (0,04 tommer) tyk, Puratronic™ 99,998% (metalbasis)
Artikelnummer. 11305839
Skift visning
Mængde:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11305839 50 x 50 mm Hver
11371149 100 x 100 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11305839 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011368.FI
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 7440-43-9 | Cd | 112,41 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-43-9
Molekylær formel Cd
Molekylvægt (g/mol) 112.41
MDL nummer MFCD00010914
InChI nøgle BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds
PubChem CID 23973
ChEBI CHEBI:22977
IUPAC navn cadmium(2+)-ion
SMIL [Cd]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cadmium foil
Navn note 1.0mm (0.04 in.) thick
Mængde 50 x 50 mm
Vægt ≈21.6g/50x50mm
Form Foil
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.998%
Grad Puratronic