Få mere at vide
Cadmiumfolie, 1,0 mm (0,04 tommer) tyk, 15x15 cm (5,9x5,9 in.), 99,95% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15415915
Skift visning
Mængde:
1 Pc.
5 Pc.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15415915 1 Pc. Hver
15414735 5 Pc. Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15415915 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 000940.KF
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7440-43-9 | Molecular Formula: Cd | Molecular Weight: 112.41 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-43-9
Molekylær formel Cd
Molekylvægt (g/mol) 112.41
MDL nummer MFCD00010914
InChI nøgle BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds
PubChem CID 23973
ChEBI CHEBI:22977
IUPAC navn cadmium
SMIL [Cd]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cadmium foil
Navn note 1,0 mm (0,04 tommer) tyk, 15x15 cm (5,9x5,9 tommer)
Mængde 1 Pc.
Vægt ≈195g/15x15cm
Form Floret
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.95%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cadmium foil
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H361fd-Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P320-Særlig behandling straks påkrævet (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.