Få mere at vide
Cadmiumfolie, 0,25 mm (0,01 tommer) tyk, Puratronic™ 99,9975% (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cadmium foil |
| Navn note | 0.25mm (0.01 in.) thick |
| Mængde | 50 x 50 mm |
| Vægt | ≈5.4g/50x50mm |
| Form | Foil |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| IUPAC navn | cadmium |
| Procent renhed | 99.9975% |
| Grad | Puratronic |