Få mere at vide
Cadmium foil, 0.1mm (0.004in) thick, Puratronic™, 99.9975% (metals basis)
Mængde:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cadmium foil |
| Navn note | 0.1mm (0.004 in.) thick |
| Mængde | 50 x 50 mm |
| Vægt | ≈2.16g/50x50mm |
| Form | Foil |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| IUPAC navn | cadmium(2+)-ion |
| Procent renhed | 99.9975% |
| Grad | Puratronic |