Få mere at vide
Cadmiumfolie, 0,05 mm (0,002 tommer) tyk, Puratronic™ , 99,999 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15426585
Skift visning
Mængde:
50 x 50 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15426585 50 x 50 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 15426585 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044127.FI
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
CAS: 7440-43-9 | Cd | 112.41 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cadmium foil
Navn note 0,05 mm (0,002 tommer) tyk
CAS 7440-43-9
Mængde 50 x 50 mm
Vægt ≈1,1g/50x50mm
Form Floret
Assay Procent Noter (metalbasis)
Molekylær formel Cd
MDL nummer MFCD00010914
Synonym kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds
InChI nøgle BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Cd]
IUPAC navn cadmium
Molekylvægt (g/mol) 112.41
PubChem CID 23973
ChEBI CHEBI:22977
Procent renhed 99.999%
Grad Puratronic