Få mere at vide
Cadmiumfluorid, Puratronic™ , 99,99 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Cadmiumfluorid bruges i phosphor, glas og atomreaktorkontroller. Det bruges også i højtemperatursmøremidler og til at starte krystaller til lasere. Det bruges i iltfølsomme applikationer såsom produktion af metalliske legeringer, og det bruges også i begrænsede medicinske behandlingsprotokoller. Derudover kan det bruges i syntetisk organisk kemi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1758°C |
| Kemisk navn eller materiale | Cadmium fluoride |
| Smeltepunkt | 1100°C |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 5 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| FN nummer | UN2570 |
| Merck Index | 14,1619 |
| Formel vægt | 150.4 |
| Procent renhed | 99.99% |
| Vis mere |