Få mere at vide
Cadmiumfluorid, Puratronic™ , 99,99 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11369347
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11369347 25 g 25g
11349347 5 g 5g
11359347 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11369347 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040203.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7790-79-6 | CdF2 | 150.41 g/mol
Cadmiumfluorid bruges i phosphor, glas og atomreaktorkontroller. Det bruges også i højtemperatursmøremidler og til at starte krystaller til lasere. Det bruges i iltfølsomme applikationer såsom produktion af metalliske legeringer, og det bruges også i begrænsede medicinske behandlingsprotokoller. Derudover kan det bruges i syntetisk organisk kemi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7790-79-6
Molekylær formel CdF2
Molekylvægt (g/mol) 150.41
MDL nummer MFCD00010919
InChI nøgle LVEULQCPJDDSLD-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn cadmium(2+)difluorid
SMIL [F-].[F-].[Cd++]
Tekniske data
Kogepunkt 1758°C
Kemisk navn eller materiale Cadmium fluoride
Smeltepunkt 1100°C
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN2570
Merck Index 14,1619
Formel vægt 150.4
Procent renhed 99.99%
Grad Puratronic
Lugt Odorless
Tæthed 6.64g/mL