Få mere at vide
Cadmium, course powder, 1-4mm for reductors, ≥99% (metals basis), Thermo Scientific™
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cadmium |
| Navn note | 1 to 4mm for reductors |
| Mængde | 25 g |
| Form | Coarse Powder |
| Assay Procent Noter | (metals basis) |
| FN nummer | UN2570 |
| Procent renhed | ≥99% |