Få mere at vide
Cadmium chloride, ultra dry, 99.998% (metals basis)
Artikelnummer. p-7049275
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11386928
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013667.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 10108-64-2 | CdCl2 | 183.31 g/mol
Cadmiumchlorid anvendes til fremstilling af CdTe nanokrystaller, meget selvlysende. Det er også ansat i analytisk kemi, fotografering, farvning og calico-print, ingrediens i galvaniseringsbade, fremstilling af specielle spejle, fremstilling af cadmiumstandard, analyse af sulfider og test af pyridinbaser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10108-64-2
Molekylær formel CdCl2
Molekylvægt (g/mol) 183.31
MDL nummer MFCD00010916
InChI nøgle YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
Synonym cadmium chloride, cadmium dichloride, caddy, vi-cad, kadmiumchlorid, caswell no. 135, ccris 114, hsdb 278, cadmium ii chloride
PubChem CID 24947
ChEBI CHEBI:35456
IUPAC navn dichlorcadmium
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cd++]
Tekniske data
Kogepunkt 960°C
Kemisk navn eller materiale Cadmium chloride
Smeltepunkt 568°C
Navn note Ultra dry
Fysisk form Perler
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN2570
Merck Index 14,1617
Opløselighedsinformation Soluble in water and acetone.
Formel vægt 183.32
Procent renhed 99.998%
Lugt Odorless
Emballage Ampul
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 4.047 g/mL