Få mere at vide
Cadmiumchlorid, ultratør, 99,998% (metalbasis)
Artikelnummer. 11386928
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11386928 5 g 5g
11376928 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11386928 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013667.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 10108-64-2 | CdCl2 | 183,31 g/mol
Cadmiumchlorid anvendes til fremstilling af CdTe nanokrystaller, meget selvlysende. Det er også ansat i analytisk kemi, fotografering, farvning og calico-print, ingrediens i galvaniseringsbade, fremstilling af specielle spejle, fremstilling af cadmiumstandard, analyse af sulfider og test af pyridinbaser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10108-64-2
Molekylær formel CdCl2
Molekylvægt (g/mol) 183.31
MDL nummer MFCD00010916
InChI nøgle YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
Synonym cadmium chloride, cadmium dichloride, caddy, vi-cad, kadmiumchlorid, caswell no. 135, ccris 114, hsdb 278, cadmium ii chloride
PubChem CID 24947
ChEBI CHEBI:35456
IUPAC navn dichlorcadmium
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cd++]
Tekniske data
Kogepunkt 960 °C
Kemisk navn eller materiale Cadmium chloride
Smeltepunkt 568 °C
Navn note Ultratør
Fysisk form Perler
Mængde 5 g
Lugt Lugtfri
Emballage Ampul
Følsomhed Hygroskopisk
Assay Procent Noter (metalbasis)
Tæthed 4.047 g/mL
FN nummer UN2570
Merck Index 14,1617
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og acetone.
Formel vægt 183.32
Procent renhed 99.998%