Få mere at vide
Cadmium chloride, ultra dry, 99.998% (metals basis)
Beskrivelse
Cadmiumchlorid anvendes til fremstilling af CdTe nanokrystaller, meget selvlysende. Det er også ansat i analytisk kemi, fotografering, farvning og calico-print, ingrediens i galvaniseringsbade, fremstilling af specielle spejle, fremstilling af cadmiumstandard, analyse af sulfider og test af pyridinbaser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Ampuleret under argon
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 960°C |
| Kemisk navn eller materiale | Cadmium chloride |
| Smeltepunkt | 568°C |
| Navn note | Ultra dry |
| Fysisk form | Perler |
| Mængde | 25 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| FN nummer | UN2570 |
| Merck Index | 14,1617 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water and acetone. |
| Vis mere |