Få mere at vide
Cadmium chloride, ultra dry, 99.996% (metals basis)
Artikelnummer. 11380078
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
2g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11380078 2 g 2g
11310088 10 g 10g
11300088 50 g 50g
11390078 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11380078 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042852.04
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 10108-64-2 | CdCl2 | 183.31 g/mol
Cadmiumchlorid bruges til fremstilling af cadmiumsulfid, der anvendes som Cadmium Yellow, et brillant-gult stabilt uorganisk pigment. Det kan anvendes til fremstilling af organocadmiumforbindelser af typen R2Cd, hvor R er en aryl eller en primær alkyl. Det bruges også til fotokopiering, farvning og galvanisering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10108-64-2
Molekylær formel CdCl2
Molekylvægt (g/mol) 183.31
MDL nummer MFCD00010916
InChI nøgle YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
Synonym cadmium chloride, cadmium dichloride, caddy, vi-cad, kadmiumchlorid, caswell no. 135, ccris 114, hsdb 278, cadmium ii chloride
PubChem CID 24947
ChEBI CHEBI:35456
IUPAC navn dichlorcadmium
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cd++]
Tekniske data
Kogepunkt 960°C
Kemisk navn eller materiale Cadmium chloride
Smeltepunkt 568°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 2 g
Analyseprocentområde 99.996% (Metal basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water. Slightly soluble in alcohol.
Formel vægt 183.32
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Udseende White Various forms (powder/flake/crystalline/beads
Tæthed 4.047 g/cm3 at 20°C