Få mere at vide
Cadmium chloride, ultra dry, 99.996% (metals basis)
Artikelnummer. 11310088
Mængde:
2 g
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
2g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11310088
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042852.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 10108-64-2 | CdCl2 | 183.31 g/mol
Cadmiumchlorid bruges til fremstilling af cadmiumsulfid, der anvendes som Cadmium Yellow, et brillant-gult stabilt uorganisk pigment. Det kan anvendes til fremstilling af organocadmiumforbindelser af typen R2Cd, hvor R er en aryl eller en primær alkyl. Det bruges også til fotokopiering, farvning og galvanisering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10108-64-2
Molekylær formel CdCl2
Molekylvægt (g/mol) 183.31
MDL nummer MFCD00010916
InChI nøgle YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
Synonym cadmium chloride, cadmium dichloride, caddy, vi-cad, kadmiumchlorid, caswell no. 135, ccris 114, hsdb 278, cadmium ii chloride
PubChem CID 24947
ChEBI CHEBI:35456
IUPAC navn dichlorcadmium
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cd++]
Tekniske data
Kogepunkt 960°C
Kemisk navn eller materiale Cadmium chloride
Smeltepunkt 568°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99.996% (Metal basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water. Slightly soluble in alcohol.
Formel vægt 183.32
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Udseende White Various forms (powder/flake/crystalline/beads
Tæthed 4.047 g/cm3 at 20°C