Få mere at vide
Cadmiumchlorid, TRC
Artikelnummer. 30339667
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30339667 5 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30339667 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC0590005G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cadmium Chloride
CAS 10108-64-2
Molekylær formel CdCl2
Mængde 5 g
Synonym Cadmium Dichloride, Dichlorocadmium, NSC 51148
InChI formel InChI=1S/Cd.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
SMIL Cl[Cd]Cl
IUPAC navn dichlorocadmium
Molekylvægt (g/mol) 183.32
Formel vægt 183.8411