Få mere at vide
Cadmiumchloridhydrat, Puratronic™ , 99,998 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Cadmiumchloridhydrat bruges til farvning, trykning, tekstiler og i metalbade. Det bruges også som reagens til fremstilling af fotografisk papir og carbonpapir. Yderligere anvendes det som et absorberende middel til at absorbere hydrogensulfid såvel som analytisk reagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cadmium chloride hydrate |
| Fysisk form | Crystalline Powder |
| Mængde | 1 g |
| Assay Procent Noter | (metals basis) |
| FN nummer | UN2570 |
| Merck Index | 14,1617 |
| IUPAC navn | dichlorocadmium;hydrate |
| Formel vægt | 183.32 (Anhydrous) |
| Procent renhed | 99.998% |
| Grad | Puratronic |
| Vis mere |