Få mere at vide
Cadmiumchloridhydrat, Puratronic™ , 99,998 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11380879
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11380879 50 g 50g
11390879 1 g 1g
11370879 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11380879 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010661.18
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 654054-66-7 | CdCl2 | 183.31 g/mol
Cadmiumchloridhydrat bruges til farvning, trykning, tekstiler og i metalbade. Det bruges også som reagens til fremstilling af fotografisk papir og carbonpapir. Yderligere anvendes det som et absorberende middel til at absorbere hydrogensulfid såvel som analytisk reagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 654054-66-7
Molekylær formel CdCl2
Molekylvægt (g/mol) 183.31
MDL nummer MFCD00149627
InChI nøgle YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
Synonym cadmium chloride, ultra dry, cdcl2.h2o, cadmium chloride hydrate, cadmium chloride 1-hydrate, cadmium chloride hydrate, puratronic, cadmium chloride monohydrate, puriss, cadmium chloride hydrate trace metals basis
PubChem CID 16211517
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cd++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cadmium chloride hydrate
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 50 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN2570
Merck Index 14,1617
Opløselighedsinformation Soluble in water and acetone. Slightly soluble in methanol. Insoluble in ether.
IUPAC navn dichlorcadmium;hydrat
Formel vægt 183.32 (Anhydrous)
Procent renhed 99.998%
Grad Puratronic
Brydningsindeks 1.6513
Følsomhed Hygroscopic