Få mere at vide
Cadmium chloride hemipentahydrate, ACS reagent
Artikelnummer. p-45965 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10248563
Brand: Thermo Scientific Acros 423501000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7790-78-5 | 2·5 H2O | 228.34 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7790-78-5
Molekylær formel 2·5 H2O
Molekylvægt (g/mol) 228.34
MDL nummer MFCD00799071
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cadmium chloride hemipentahydrate
Smeltepunkt 34.0°C
Farve Hvid
Fysisk form Crystals and/or Chunks
Mængde 100 g
Lineær formel CdCl2·5/2H2O
Merck Index 15, 1622
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1680g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetone, slightly soluble in ethanol and methanol
Formel vægt 228.34
Procent renhed 79.5 to 81.0% (CdCl2)
Grad ACS-reagens