Få mere at vide
Cadmium chloride hemipentahydrate, ACS reagent
Artikelnummer. 10730302 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10730302
Brand: Thermo Scientific Acros 423505000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7790-78-5 | 2·5 H2O | 228.34 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7790-78-5
Molekylær formel 2·5 H2O
Molekylvægt (g/mol) 228.34
MDL nummer MFCD00799071
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cadmium chloride hemipentahydrate
Smeltepunkt 34.0°C
Farve Hvid
Fysisk form Crystals and/or Chunks
Mængde 500 g
Lineær formel CdCl2·5/2H2O
Merck Index 15, 1622
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1680g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetone, slightly soluble in ethanol and methanol
Formel vægt 228.34
Procent renhed 79.5 to 81.0% (CdCl2)
Grad ACS-reagens
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cadmium chloride hemipentahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.