Få mere at vide
Cadmium chloride hemipentahydrate, ACS reagent
Artikelnummer. 10248563 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10248563 100 g Glasflaske 100g
10730302 500 g Glasflaske 500g
10310714 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10248563 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 423501000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7790-78-5 | 2·5 H2O | 228.34 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7790-78-5
Molekylær formel 2·5 H2O
Molekylvægt (g/mol) 228.34
MDL nummer MFCD00799071
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cadmium chloride hemipentahydrate
Smeltepunkt 34.0°C
Farve Hvid
Fysisk form Crystals and/or Chunks
Mængde 100 g
Lineær formel CdCl2·5/2H2O
Merck Index 15, 1622
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1680g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetone, slightly soluble in ethanol and methanol
Formel vægt 228.34
Procent renhed 79.5 to 81.0% (CdCl2)
Grad ACS-reagens