Få mere at vide
Cadmium chloride hemipentahydrate, ACS, 79.5-81.0%
Artikelnummer. p-4407296
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11391759
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012373.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7790-78-5 | C27H30ClNO10 | 563.984 g/mol
Cadmiumchlorid bruges også til fotokopiering, farvning og galvanisering. Nyttig i pyrotekniske enheder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7790-78-5
MDL nummer MFCD00799071
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cadmium chloride hemipentahydrate
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 79.5-81.0%
Molekylær formel CdCl2·2.5H2O
Opløselighedsinformation Highly soluble in water and slightly soluble in alcohol.
Formel vægt 228.36 (183.32 Anhydrous)
Grad ACS
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.6513
Følsomhed Hygroscopic
Udseende White crystalline