Få mere at vide
Cadmium chloride hemipentahydrate, ACS, 79.5-81.0%
Artikelnummer. 11391759
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11391759 50 g 50g
11301769 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11391759 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012373.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7790-78-5 | C27H30ClNO10 | 563.984 g/mol
Cadmiumchlorid bruges også til fotokopiering, farvning og galvanisering. Nyttig i pyrotekniske enheder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7790-78-5
MDL nummer MFCD00799071
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cadmium chloride hemipentahydrate
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 79.5-81.0%
Molekylær formel CdCl2·2.5H2O
Opløselighedsinformation Highly soluble in water and slightly soluble in alcohol.
Formel vægt 228.36 (183.32 Anhydrous)
Grad ACS
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.6513
Følsomhed Hygroscopic
Udseende White crystalline