Få mere at vide
Cadmium Chloride Hemi(Pentahydrate), 79.5 to 81.0%, ACS Reagent, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15662420 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15662420 500 g Poly Bottle 500g
15642420 100 g Poly Bottle 100g
15652420 2.5 kg Poly Bottle 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15662420 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 239208500G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
ACS Reagent, 79.5-81.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7790-78-5
MDL nummer MFCD00799071
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cadmium Chloride Hemi(Pentahydrate)
Mængde 500 g
Lineær formel CdCl2·21/2H2O
FN nummer UN2570
Formel vægt 228.36g/mol
Procent renhed 79.5 to 81.0%
Grad ACS Reagent
Emballage Poly Bottle
Damptryk 10mmHg (656°C)
Tæthed 3.327g/cm3; Vapor Density: 6.3 (vs air)