Få mere at vide
Cadmium Chloride, Anhydrous, Powder, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15537894 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15537894 500 g Poly Bottle Hver
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15537894 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 121201
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cadmium Chloride
Navn note Anhydrous
CAS 10108-64-2
Fysisk form Powder
Mængde 500 g
Molekylær formel CdCl2
MDL nummer MFCD00010916
Synonym cadmium chloride, cadmium dichloride, caddy, vi-cad, kadmiumchlorid, caswell no. 135, ccris 114, hsdb 278, cadmium ii chloride
InChI nøgle YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cd++]
IUPAC navn dichlorocadmium
Molekylvægt (g/mol) 183.31
PubChem CID 24947
ChEBI CHEBI:35456
Formel vægt 183.31
Grad BAKER ANALYZED™ ACS Reagent
Emballage Poly Bottle
Specifik vægtfylde 1L = 4.07kg