Få mere at vide
Cadmium chloride, anhydrous, ACS, 99.0% min
Artikelnummer. 11338068
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11338068 100 g 100g
11348068 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11338068 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036629.22
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 10108-64-2 | CdCl2 | 183.31 g/mol
Cadmiumchlorid er et forløbermateriale til fremstilling af cadmiumsulfid. Det bruges hovedsageligt til farvning, pigmenter, fotokopiering og galvanisering af cadmium.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Fremstilling af cadmiumsulfid, som analytisk laboratoriereagens, fotografering, fremstilling af specielle spejle, iskernedannende middel, smøremiddel, til at absorbere H 2 S i sulfidanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10108-64-2
Molekylær formel CdCl2
Molekylvægt (g/mol) 183.31
MDL nummer MFCD00010916
InChI nøgle YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
Synonym cadmium chloride, cadmium dichloride, caddy, vi-cad, kadmiumchlorid, caswell no. 135, ccris 114, hsdb 278, cadmium ii chloride
PubChem CID 24947
ChEBI CHEBI:35456
IUPAC navn dichlorcadmium
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cd++]
Tekniske data
Kogepunkt 960°C
Kemisk navn eller materiale Cadmium chloride
Smeltepunkt 568°C
Navn note Anhydrous
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
FN nummer UN2570
Merck Index 14,1617
Opløselighedsinformation Soluble in water,acetone; Slightly soluble in methanol; Insoluble in ether.
Formel vægt 183.32
Procent renhed ≤99.0%
Grad ACS
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 4.047 g/mL