Cadmiumchlorid er et forløbermateriale for cadmiumsulfid, som er et strålende gult pigment kendt som Cadmium Yellow. Det bruges hovedsageligt til farvning, pigmenter, fotokopiering og galvanisering af cadmium. Det er en mild Lewis syre, og kan danne tetrachlorocadmium-arter. Det bruges til fremstilling af organocadmiumforbindelser, såsom dialkyl eller diarylcadmium, som er nyttige til syntese af ketoner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores
Privatlivspolitik.