Få mere at vide
Cadmium chloride, anhydrous, 99.99% (metals basis)
Artikelnummer. 11301938
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11301938 25 g 25g
11391928 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11301938 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011860.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 10108-64-2 | CdCl2 | 183.31 g/mol
Cadmiumchlorid er et forløbermateriale for cadmiumsulfid, som er et strålende gult pigment kendt som Cadmium Yellow. Det bruges hovedsageligt til farvning, pigmenter, fotokopiering og galvanisering af cadmium. Det er en mild Lewis syre, og kan danne tetrachlorocadmium-arter. Det bruges til fremstilling af organocadmiumforbindelser, såsom dialkyl eller diarylcadmium, som er nyttige til syntese af ketoner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10108-64-2
Molekylær formel CdCl2
Molekylvægt (g/mol) 183.31
MDL nummer MFCD00010916
InChI nøgle YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
Synonym cadmium chloride, cadmium dichloride, caddy, vi-cad, kadmiumchlorid, caswell no. 135, ccris 114, hsdb 278, cadmium ii chloride
PubChem CID 24947
ChEBI CHEBI:35456
IUPAC navn dichlorcadmium
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cd++]
Tekniske data
Kogepunkt 960°C
Kemisk navn eller materiale Cadmium chloride
Smeltepunkt 568°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.99% (Metals basis)
Opløselighedsinformation Highly soluble in water. Soluble in dimethyl sulfoxide. Slightly soluble in alcohol.
Formel vægt 183.32
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 4.047 g/cm3
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cadmium chloride, anhydrous
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Cadmium chloride