Learn More
Cadmiumchlorid, ACS-reagens, vandfri
Product Code. 10682145 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Unit Size:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
10682145 5 g Glasflaske 5g
10412271 100 g Plastflaske 100g
10269843 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10682145 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 315270050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    258.00 DKK
    224.65 DKK / 5g
    Spare 33.35 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 10108-64-2 | CdCl2 | 183,31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10108-64-2
Molekylær formel CdCl2
Molekylvægt (g/mol) 183.31
MDL nummer MFCD00010916
InChI nøgle YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
Synonym cadmium chloride, cadmium dichloride, caddy, vi-cad, kadmiumchlorid, caswell no. 135, ccris 114, hsdb 278, cadmium ii chloride
PubChem CID 24947
ChEBI CHEBI:35456
IUPAC navn dichlorcadmium
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cd++]
Specifications
Kogepunkt 960,0 °C
Kemisk navn eller materiale Cadmium chloride
Smeltepunkt 568,0 °C
Navn note Vandfri til analyse af ACS
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Emballage Glasflaske
Lineær formel CdCl2
Fieser 04,485
Merck Index 15,1622
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1400 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i acetone, let opløselig i methanol og ethanol, praktisk talt uopløselig i ether
Formel vægt 183.31
Procent renhed ≥99.0%
Grad ACS-reagens
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Cadmium chloride, anhydrous
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Hazard Statement
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Precautionary Statement
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: cadmium chloride