Få mere at vide
Cadmium chloride, ACS reagent, anhydrous
Artikelnummer. 10412271 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10412271
Brand: Thermo Scientific Acros 315271000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 10108-64-2 | CdCl2 | 183.31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10108-64-2
Molekylær formel CdCl2
Molekylvægt (g/mol) 183.31
MDL nummer MFCD00010916
InChI nøgle YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
Synonym cadmium chloride, cadmium dichloride, caddy, vi-cad, kadmiumchlorid, caswell no. 135, ccris 114, hsdb 278, cadmium ii chloride
PubChem CID 24947
ChEBI CHEBI:35456
IUPAC navn dichlorcadmium
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cd++]
Tekniske data
Kogepunkt 960.0°C
Kemisk navn eller materiale Cadmium chloride
Smeltepunkt 568.0°C
Navn note Anhydrous, For analysis ACS
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Lineær formel CdCl2
Fieser 04,485
Merck Index 15,1622
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1400g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetone, slightly soluble in methanol and ethanol, practically insoluble in ether
Formel vægt 183.31
Procent renhed ≥99.0%
Grad ACS-reagens
Emballage Plastflaske