Tekniske data
| Kogepunkt | 960,0 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Cadmium chloride |
| Smeltepunkt | 568,0 °C |
| Mængde | 500 g |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (Argentometri) |
| Lineær formel | CdCl2 |
| Fieser | 04,485 |
| Merck Index | 15,1622 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: 1400 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i acetone, let opløselig i methanol og ethanol, praktisk talt uopløselig i ether |
| Formel vægt | 183.31 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Cadmium chloride, anhydrous
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 3
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H340-Kan forårsage genetiske defekter.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
- H372-Forårsager organskader.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- MIXTURE LIST-Contain: Cadmium chloride