Få mere at vide
Cadmium Chloride, 2.5-Hydrate, Crystal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Shop alle J.T.Baker produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cadmium Chloride |
| Navn note | 2.5-Hydrate |
| CAS | 7790-78-5 |
| Fysisk form | Crystals |
| Mængde | 500 g |
| Molekylær formel | CdCl2·2.5H2O |
| Formel vægt | 228.35 |
| Grad | BAKER ANALYZED™ ACS Reagent |
| Emballage | Poly Bottle |
| Specifik vægtfylde | 1L = 3.33kg |