Få mere at vide
Cadmium carbonate, Puratronic™, 99.998% (metals basis)
Artikelnummer. p-4781825
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11360879
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010660.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 513-78-0 | CCdO3 | 172.42 g/mol
Cadmiumcarbonat er råmaterialet til fremstilling af pigmenter til keramik og frits og til fremstilling af cadmiumsalt. Anvendes som reagenser. Det bruges til mellemprodukter til fremstilling af polyester, glaspigmentflux, organiske katalysatorer, plastblødgører, stabilisator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 513-78-0
Molekylær formel CCdO3
Molekylvægt (g/mol) 172.42
MDL nummer MFCD00010918
InChI nøgle GKDXQAKPHKQZSC-UHFFFAOYSA-L
Synonym cadmium carbonate, mikrokalcit, otavite, kalcit, supermikrokalcit, carbonic acid, cadmium salt 1:1, cadmium monocarbonate, chemcarb cdco3, caswell no. 134a, unii-616zvs3bly
PubChem CID 10564
IUPAC navn cadmium(2+);carbonat
SMIL [Cd++].[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cadmium carbonate
Smeltepunkt 500°C (decomposition)
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99.998% (Metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in dilute acids,concentrated solutions of ammonium salts. Insoluble in water.
Formel vægt 172.42
Lugt Odorless
Tæthed 4.26 g/cm3