Få mere at vide
Cadmium carbonate, Puratronic™, 99.998% (metals basis)
Beskrivelse
Cadmiumcarbonat er råmaterialet til fremstilling af pigmenter til keramik og frits og til fremstilling af cadmiumsalt. Anvendes som reagenser. Det bruges til mellemprodukter til fremstilling af polyester, glaspigmentflux, organiske katalysatorer, plastblødgører, stabilisator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cadmium carbonate |
| Smeltepunkt | 500°C (decomposition) |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 50 g |
| Analyseprocentområde | 99.998% (Metals basis) |
| Opløselighedsinformation | Soluble in dilute acids,concentrated solutions of ammonium salts. Insoluble in water. |
| Formel vægt | 172.42 |
| Lugt | Odorless |
| Tæthed | 4.26 |