Få mere at vide
Cadmiumcarbonat,> 99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
Beskrivelse
Cadmiumcarbonat er råmaterialet til fremstilling af pigmenter til keramik og frits . Anvendes som reagenser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cadmium carbonate |
| Smeltepunkt | 500°C (decomposition) |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 250 g |
| Analyseprocentområde | >99% (Metal basis) |
| Opløselighedsinformation | Very slightly soluble in water. Soluble in dilute acids,concentrated solutions of ammonium salts. |
| Formel vægt | 172.42 |
| Lugt | Odorless |
| Udseende | White powder |
| Vis mere |