Få mere at vide
Cadmiumcarbonat,> 99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11371579
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11371579 250 g 250g
11361579 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11371579 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012229.30
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Cadmiumcarbonat er råmaterialet til fremstilling af pigmenter til keramik og frits . Anvendes som reagenser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 513-78-0
Molekylær formel CCdO3
Molekylvægt (g/mol) 172.42
MDL nummer MFCD00010918
InChI nøgle GKDXQAKPHKQZSC-UHFFFAOYSA-L
Synonym cadmium carbonate, mikrokalcit, otavite, kalcit, supermikrokalcit, carbonic acid, cadmium salt 1:1, cadmium monocarbonate, chemcarb cdco3, caswell no. 134a, unii-616zvs3bly
PubChem CID 10564
IUPAC navn cadmium(2+);carbonat
SMIL [Cd++].[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cadmium carbonate
Smeltepunkt 500°C (decomposition)
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Analyseprocentområde >99% (Metal basis)
Opløselighedsinformation Very slightly soluble in water. Soluble in dilute acids,concentrated solutions of ammonium salts.
Formel vægt 172.42
Lugt Odorless
Udseende White powder
Tæthed 4.26 g/cm3