Få mere at vide
Cadmium carbonate, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4407293
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11341938
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011864.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Cadmiumcarbonat, er blevet brugt som mellemprodukter til fremstilling af polyester, glaspigmentflux, organiske katalysatorer, plastblødgører, stabilisator og råmateriale til fremstilling af cadmiumsalt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 513-78-0
Molekylær formel CCdO3
Molekylvægt (g/mol) 172.42
MDL nummer MFCD00010918
InChI nøgle GKDXQAKPHKQZSC-UHFFFAOYSA-L
Synonym cadmium carbonate, mikrokalcit, otavite, kalcit, supermikrokalcit, carbonic acid, cadmium salt 1:1, cadmium monocarbonate, chemcarb cdco3, caswell no. 134a, unii-616zvs3bly
PubChem CID 10564
IUPAC navn cadmium(2+)carbonat
SMIL [Cd++].[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cadmium carbonate
Smeltepunkt 500°C (decomposition)
Farve Hvid
Fysisk form Lump/Powder
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.99%
Opløselighedsinformation It is insoluble in water and organic solvents,slightly soluble in aqueous acid,potassium cyanide,ammonium.
Formel vægt 172.42
Lugt Odorless
Udseende White powder/lumps
Tæthed 4.26 g/mL