Få mere at vide
Cadmiumcarbonat, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cadmium carbonate |
| Smeltepunkt | 500°C (decomposition) |
| Mængde | 250 g |
| FN nummer | UN2570 |
| Merck Index | 14,1616 |
| IUPAC navn | cadmium(2+);carbonat |
| Formel vægt | 172.42 |
| Procent renhed | 97% |
| Lugt | Odorless |
| Tæthed | 4.26 |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Cadmium carbonate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H340-Kan forårsage genetiske defekter.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- H372-Forårsager organskader.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Cadmium carbonate