Få mere at vide
Cadmiumcarbonat, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11462478
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11462478 50 g 50g
11472478 250 g 250g
11452478 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11462478 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15812.18
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 513-78-0 | CCdO3 | 172.42 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 513-78-0
Molekylær formel CCdO3
Molekylvægt (g/mol) 172.42
MDL nummer MFCD00010918
InChI nøgle GKDXQAKPHKQZSC-UHFFFAOYSA-L
Synonym cadmium carbonate, mikrokalcit, otavite, kalcit, supermikrokalcit, carbonic acid, cadmium salt 1:1, cadmium monocarbonate, chemcarb cdco3, caswell no. 134a, unii-616zvs3bly
PubChem CID 10564
SMIL [Cd++].[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cadmium carbonate
Smeltepunkt 500°C (decomposition)
Mængde 50 g
FN nummer UN2570
Merck Index 14,1616
IUPAC navn cadmium(2+)carbonat
Formel vægt 172.42
Procent renhed 97%
Lugt Odorless
Tæthed 4.26