Få mere at vide
Cadmiumbromid, ultra tør, 99,999% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11323857
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11323857 5 g 5g
11303857 1 g 1g
11313857 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11323857 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035682.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7789-42-6
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-42-6
MDL nummer MFCD00015996
Synonym cadmium 2+ dibromide, cadmium 2+ ion dibromide, cadmium bromide, anhydrous 25g, cadmium bromide, anhydrous,
Tekniske data
Kogepunkt 863°C
Kemisk navn eller materiale Cadmium bromide
Smeltepunkt 567°C
Navn note Ultra dry
Farve Hvid til gul
Fysisk form Perler
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN2570
Merck Index 14,1615
Formel vægt 272.22
Procent renhed 99.999%
Lugt Odorless
Emballage Ampul
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 5.192 g/mL