Få mere at vide
Cadmium bromide tetrahydrate, Reagent Grade
Artikelnummer. 11343118
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11343118 25 g 25g
11333118 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11343118 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 032958.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 13464-92-1 | Br2CdH8O4 | 344.282 g/mol
Det bruges som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13464-92-1
Molekylær formel Br2CdH8O4
Molekylvægt (g/mol) 344.282
MDL nummer MFCD00150204
InChI nøgle PANYFCXNZSEXSU-UHFFFAOYSA-L
Synonym cadmium dibromide, tetrahydrate, acmc-20alji, ksc497c4n, cadmium ii ; bromide tetrahydrate, cadmium 2+ dibromide tetrahydrate, cadmium 2+ ion tetrahydrate dibromide, cadmium bromide, tetrahydrate, reagent
PubChem CID 3084147
IUPAC navn cadmium(2+);dibromid;tetrahydrat
SMIL O.O.O.O.[Br-].[Br-].[Cd+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cadmium bromide tetrahydrate
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
FN nummer UN2570
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 344.28 (272.22 Anhydrous)
Grad Reagens
Følsomhed Hygroscopic