Få mere at vide
Cadmium bromide tetrahydrate, 98%, pure Artikelnummer.: 15219896
compliance-icons compliance-icons
Cadmium bromide tetrahydrate, 98%, pure
Artikelnummer. p-7077443 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
25 g, 25g
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 15219896
Brand: Thermo Scientific Acros 453870250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13464-92-1 | Br2Cd·4H2O | 344.28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13464-92-1
Molekylær formel Br2Cd·4H2O
Molekylvægt (g/mol) 344.28
InChI nøgle PANYFCXNZSEXSU-UHFFFAOYSA-L
Synonym cadmium dibromide, tetrahydrate, acmc-20alji, ksc497c4n, cadmium ii ; bromide tetrahydrate, cadmium 2+ dibromide tetrahydrate, cadmium 2+ ion tetrahydrate dibromide, cadmium bromide, tetrahydrate, reagentVis mereVis mindre
PubChem CID 3084147
IUPAC navn cadmium(2+);dibromid;tetrahydrat
SMIL O.O.O.O.[Br-].[Br-].[Cd+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cadmium bromide tetrahydrate
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 97.5% min
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.
Formel vægt 344.28
Procent renhed 98%
Grad Ren
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerA0457028 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/05/2025 Artikelnummer453871000,453870250,453875000
PartinummerA0460430 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato27/02/2024 Artikelnummer453871000,453870250,453875000
PartinummerA0441708 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato09/11/2023 Artikelnummer453871000,453870250,453875000
PartinummerA0437375 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato03/11/2023 Artikelnummer453871000,453870250,453875000
PartinummerA0457028 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato25/10/2023 Artikelnummer453871000,453870250,453875000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cadmium bromide, tetrahydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Cadmium bromide tetrahydrate, 98%, pure >