Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cadmium bromide tetrahydrate |
| Mængde | 500 g |
| Analyseprocentområde | 97.5% min |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: soluble. |
| Formel vægt | 344.28 |
| Procent renhed | 98% |
| Grad | Ren |
Sikkerhed og håndtering
- Cadmium bromide, tetrahydrate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.