Få mere at vide
Cadmium bromide hydrate, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7059387
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11445210
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044498.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 681435-25-6
Molekylvægt (g/mol) 272.22
MDL nummer MFCD00150204
InChI nøgle KPWJBEFBFLRCLH-UHFFFAOYSA-L
Synonym cadmium 2+ dibromide, cadmium 2+ ion dibromide, cadmium bromide, anhydrous 25g, cadmium bromide, anhydrous,
IUPAC navn cadmium(2+) dibromide
SMIL [Br-].[Br-].[Cd++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cadmium bromide hydrate
Farve White to Yellow
Fysisk form Crystalline
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (metals basis)
Molekylær formel Br2Cd
FN nummer UN2570
Formel vægt 272.22 (Anhydrous)
Procent renhed 99.999%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic